Merck
393606
Sigma-Aldrich
o-Tolylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
(2-Tolyl)boronic acid, 2-Methyl-1-phenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Tolueneboronic acid, o-Boronotoluene, o-Methylphenylboronic acid, o-Tolueneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
Postać
solid
mp
162-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Klucz InChI
NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used for
  • Palladium-catalyzed direct arylation of pyrazoles with phenylboronic acids
  • Pd-catalyzed arylation using Suzuki-Miyaura cross-coupling in water
  • Ruthenium catalyzed direct arylation reactions
  • Ligand-free copper-catalyzed coupling reactions
  • Copper-catalyzed cross-coupling reactions of diaryl diselenides
  • Phosphine-free Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions
Reagent used in Preparation of
  • Chiral monophosphorus ligands in asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reaction
  • Palladium nanoparticles immobilized by click ionic copolymers as recyclable catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction in water
  • Human farnesyl pyrophosphate synthase inhibitors as antitumor agents for multiple myeloma cells
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)