Merck
724750
Sigma-Aldrich
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Synonim(y):
9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32B2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
>300 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
Klucz InChI
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ester bis(pinakolu) kwasu 9,10-antracenodiboronowego jest estrem na bazie antracenu o strukturze sprzężonej. Jest to bogaty w elektrony blok budulcowy, który może być stosowany jako cząsteczka oddająca elektrony w tworzeniu organicznych urządzeń półprzewodnikowych opartych na donorach-akceptorach. Jego planarność i sztywna struktura molekularna pozwalają mu mieć dobre właściwości transportu ładunku.
Zastosowanie
Ester bis(pinakolu) kwasu 9,10-antracenediboronowego może być stosowany w syntezie poliarylopirazolin, które mogą być dalej wykorzystywane do wytwarzania organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Blue and green light emitting polyarylpyrazolines luminogens containing anthracene and thiophene units.
Tirumalachetty V and Palaninathan K
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 359, 64-72 (2018)
Produkty
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.