Kluczowe dokumenty
595756
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Synonim(y):
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10BBrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
165-169 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
Klucz InChI
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
- Suzuki cross-coupling reactions
- Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?