Kluczowe dokumenty
456799
4,4′-Biphenyldiboronic acid
Synonim(y):
4,4′-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Biphenylenediboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2BC6H4C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C12H12B2O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8,15-18H
Klucz InChI
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of:
- Organic field-effect transistors based on organic semiconductors containing diazaboroles
- Cycloparaphenylenes via Suzuki coupling
- 1,3,2-Diazaboroine derivatives for organic thin-film transistor applications
- Back-to-back coupled 2,6-bis(triazol-1-yl)pyridine molecules
- Rectangular host via electrochemical reactions with methylaquacobaloxime and diamine
- Arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol for use as organic field-effect transistors and light emitting diodes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
456799-500MG | 4061838345028 |