Merck
470317
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenediylbisboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2,5-Thiophenediboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6B2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
Klucz InChI
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Thiophenediylbisboronic acid can be used:
  • As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
  • To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
  • To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction