Kluczowe dokumenty
417130
Benzene-1,4-diboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
p-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, p-Benzenediboronic acid, Benzene-1,4-diboronic acid, NSC 25410
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4,9-12H
Klucz InChI
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Externally initiated Kumada catalyst-transfer polycondensation
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Energy transfer processes in optoelectronic devices
- Palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions
- Scholl cyclizations
Reagent used in Preparation of
- Crosslinkers and cross-linked core-shell nanoparticles by RAFT polymerization and palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction
- Fluorescence and solution-processable coordination polymers
- Cyclotricatechylene based porous crystalline material for gas storage
- Indolizine derivatives as OLEDs
- Helically p-stacked thiophene-based copolymers with circularly polarized fluorescence
- Novel organic semiconductors and applications in organic thin-film transistors
- Highly twisted polycyclic aromatic hydrocarbons with unexptected reactivity
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
417130-5G | 4061832090085 |
417130-25G | 4061832090078 |