Kluczowe dokumenty
550566
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxylic acid
98%
Synonim(y):
2,2′-Bipyridyl-4,4′-dicarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Ulepszona kataliza cykloaddycji CO2 pod ciśnieniem otoczenia poprzez racjonalne projektowanie przenikających się heterometalicznych polimerów koordynacyjnych ZnII/LnIII: Badanie to podkreśla zastosowanie kwasu 2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksylowego w syntezie polimerów koordynacyjnych ZnII/LnIII, które wykazują zwiększoną wydajność katalityczną w cykloaddycji CO2 pod ciśnieniem otoczenia (Chuasaard et al., 2024).
- Immobilizacja nowego barwnika kompleksowego miedzi (II) za pomocą wielościennych nanorurek węglowych i symulacja funkcjonalna w ogniwie słonecznym uczulonym barwnikiem: Badania te opisują syntezę nowego ligandu przy użyciu kwasu 2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksylowego w połączeniu z wielościennymi nanorurkami węglowymi do potencjalnych zastosowań w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikami (Shahbaznejad et al., 2023).
- Wpływ grup kotwiczących na wydajność fotokatalityczną kompleksów irydu (III) i ich analiza toksykologiczna: W badaniu zbadano wydajność fotokatalityczną i analizę toksykologiczną kompleksów irydu (III) przy użyciu kwasu 2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksylowego jako jednostki kotwiczącej (Yao et al., 2024).
- Kompleks żelaza na bazie fosfonianu dla ekonomicznego i długiego cyklu wodnego żelaznego akumulatora przepływowego redoks: W artykule omówiono zastosowanie kwasu 2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksylowego w opracowaniu katolitu Fe-Dcbpy/CN o wysokim potencjale redoks do przepływowych akumulatorów redoks żelaza (Nambafu et al., 2024).
- Nanokryształy perowskitu CsPbBr3 z ligandem 2,2′-bipirydyno-4,4′-kwasu dikarboksylowego o zwiększonej wydajności kwantowej fotoluminescencji i stabilnych właściwościach wyświetlania: W tym artykule zbadano zastosowanie kwasu 2,2′-bipirydyno-4,4′-dikarboksylowego w celu poprawy właściwości optycznych nanokryształów perowskitu CsPbBr3 do zastosowań w wyświetlaczach (Kumar et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
550566-1G | 4061832575834 |