Merck
733202
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II)
97%
Synonim(y):
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.34 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
475.2-493.3
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) can be used in synthesizing a variety of ruthenium complexes such as ruthenium(II) complex that can modify the surface of gold nanoparticles for the cysteine detection by selective luminescence. It can also be used in the preparation of ruthenium complexes to design photochromic molecular switches and self-assembling supramolecular systems.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photoinduced electron transfer in a triad that can be assembled/disassembled by two different external inputs. Toward molecular-level electrical extension cables.
Ballardini R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12786-12795 (2002)
Femtosecond isomerization in a photochromic molecular switch.
Mockus N V, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(8), 1480-1483 (2008)
Simple and selective sensing of cysteine using gold nanoparticles modified by Ruthenium (II) complexes.
Li M J, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11(4), 3578-3585 (2011)