Merck
795518
Sigma-Aldrich
Naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-5,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
95%
Synonim(y):
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole, PB2-NTz
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26B2N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
powder
mp
377-382 °C
ciąg SMILES
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC3=C(C=C(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)C5=NSN=C53)C6=NSN=C26
InChI
1S/C22H26B2N4O4S2/c1-19(2)20(3,4)30-23(29-19)13-9-11-12(15-17(13)27-33-25-15)10-14(18-16(11)26-34-28-18)24-31-21(5,6)22(7,8)32-24/h9-10H,1-8H3
Klucz InChI
VZCYKOASVMGCSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Gotowy do użycia prekursor do syntezy wysokowydajnych polimerów półprzewodnikowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
5,10-Diborylated naphtho[1,2-c:5,6-c0]bis[1,2,5]-thiadiazole: a ready-to-use precursor for the synthesis of high-performance semiconducting polymers
Kawashima, Kazuaki;
Polym. Chem., 4(20), 5224-5227 (2013)
Produkty
The field of organic electronics has emerged as the next-generation technology potentially enabling ultra-thin, large-area, and/or flexible devices, consisting of organic field-effect transistors (OFETs), organic light-emitting diodes (OLEDs), and organic photovoltaics (OPVs).