Kluczowe dokumenty
911216
TU-1
Synonim(y):
4,8-Bis[5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thienyl]benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole
About This Item
Polecane produkty
opis
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
Próba
99% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
dark green
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.