Merck
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
Synonim(y):
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H3BrN4S
Masa cząsteczkowa:
291.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
184-188 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
Klucz InChI
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)