Kluczowe dokumenty
569364
9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2BC(C6H3C(C8H17)2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
mp
158-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30(32)33)15-17-25(27)26-18-16-24(31(34)35)22-28(26)29/h15-18,21-22,32-35H,3-14,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 9,9-dioktylofluoreno-2,7-diboronowy może być użyty jako reagent do syntezy hiperrozgałęzionych sprzężonych kopolimerów przewodzących w katalizowanej Pd reakcji kopolimeryzacji krzyżowej Suzuki-Miyaura (SMC) z różnymi dibromoarenami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Unexpected structural defects in a main-chain conjugated polymer synthesized through Suzuki-Miyaura cross coupling polymerization
Yuan Y, et al.
Polymer, 226, 123769-123769 (2021)
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE