Kluczowe dokumenty
569356
9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
97%
Synonim(y):
9,9-Dioctylfluorene-2,7-bis(trimethylborate)
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
126-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B4OCCCO4)B5OCCCO5
InChI
1S/C35H52B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-21-35(22-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(36-38-23-15-24-39-36)17-19-31(33)32-20-18-30(28-34(32)35)37-40-25-16-26-41-37/h17-20,27-28H,3-16,21-26H2,1-2H3
Klucz InChI
KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.