Kluczowe dokumenty
578401
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
78-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
FIGQEPXOSAFKTA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ester pinakolu kwasu 3-cyjanofenyloboronowego może być stosowany jako reagent do syntezy:
- 3-cyjano arylo/heteroarylo pochodnych poprzez tworzenie wiązania C-C w katalizowanej palladem reakcji Suzuki-Miyaura.
- 3-(fenyloamino)benzonitryl w katalizowanej miedzią reakcji aminowania Chan-Evans-Lam.
- 3-(trifluorometylo)benzonitryl przy użyciu (trifluorometylo)trimetoksyboranu potasu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chan-Evans-Lam amination of boronic acid pinacol (BPin) esters: overcoming the aryl amine problem
Vantourout JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3942-3950 (2016)
Oxidative Trifluoromethylation of Arylboronates with Shelf-Stable Potassium (Trifluoromethyl) trimethoxyborate
Khan BA, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(6), 1577-1581 (2012)