Key Documents
723614
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl-N-phenylbenzenamine, Diphenyl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-amine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
mp
93-98 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)N(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H26BNO2/c1-23(2)24(3,4)28-25(27-23)19-15-17-22(18-16-19)26(20-11-7-5-8-12-20)21-13-9-6-10-14-21/h5-18H,1-4H3
Klucz InChI
VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.