Kluczowe dokumenty
741809
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16BNO2
Masa cząsteczkowa:
193.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95.0%
Formularz
solid
mp
211-236 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)