Kluczowe dokumenty
135178
Cuminaldehyde
98%
Synonim(y):
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?