Kluczowe dokumenty
T35505
m-Tolualdehyde
97%
Synonim(y):
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde