Merck
P49104
Sigma-Aldrich
Piperonal
99%
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
131691
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1 mmHg ( 87 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.62 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The inhibition of rat nasal cytochrome P-450-dependent mono-oxygenase by the essence heliotropin (piperonal).
A R Dahl
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 10(5), 553-554 (1982-09-01)
J Sekizawa et al.
Mutation research, 101(2), 127-140 (1982-04-01)
The genotoxicity of safrole, 9 compounds that are structurally similar to safrole (anethole, cinnamaldehyde, cinnamyl alcohol, estragole, methyl eugenol, eugenol, isoeugenol, isosafrole, piperonal), 5 essential oils, cassia oil, cinnamon bark oil, clove oil, fennel oil) which contain the chemicals tested
Patricia Guerra-Diaz et al.
Analytical chemistry, 82(7), 2826-2835 (2010-03-09)
A preconcentration device that targets the volatile chemical signatures associated with illicit drugs and explosives (high and low) has been designed to fit in the inlet of an ion mobility spectrometer (IMS). This is the first reporting of a fast
S Peock et al.
Journal of the Royal Society of Health, 113(6), 292-294 (1993-12-01)
Piperonal, once used to kill lice in Australian hospitals, was acclaimed as an effective pediculicide (Corlette, 1925) by the standards of the day. It is unusual in also exhibiting a repellent action against lice, a property only recently realised. A
Ariel Ceferino Toloza et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 101(1), 55-56 (2006-05-16)
New alternative insecticides are necessary for the chemical control of head lice. In this study the fumigant knockdown time 50% (KT50) and repellency index (RI) of three aliphatic lactones was compared with two essential oils and DDVP, against permethrin-resistance Pediculus
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.