Merck
758078
Sigma-Aldrich
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoic acid
97%
Synonim(y):
5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoic acid, Piperic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
218-223 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
Klucz InChI
RHBGITBPARBDPH-ZPUQHVIOSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Satyendra Mishra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(5), 1477-1486 (2005-02-09)
In the present communication different curcumin bioconjugates viz. 4,4'-di-O-glycinoyl-curcumin, 4,4'-di-O-d-alaninoyl-curcumin, 4,4'-di-O-(glycinoyl-di-N-piperoyl)-curcumin, 4,4'-di-O-piperoyl curcumin, curcumin-4,4'-di-O-beta-d-glucopyranoside, 4,4'-di-O-acetyl-curcumin along with piperoyl glycine, have been synthesised and characterised by spectra UV, (1)H NMR and elemental analysis. All the covalent bonds used are biodegradable. This
Shiv K Dubey et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(9), 1837-1846 (2008-01-19)
The monoesters of curcumin, a symmetric diphenol with valine and glycine have been prepared by a novel solid phase synthesis and its diesters with valine, glutamic acid and demethylenated piperic acid have been prepared by solution phase method. The assessment