Merck
908606
Sigma-Aldrich
WinterGreen carbamoyl imidazole photocage
≥95%
Synonim(y):
(1,3,5,5,7,9-hexamethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)methyl 1H-imidazole-1-carboxylate, BODIPY Photocage
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25BN4O2
Masa cząsteczkowa:
364.25
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
(Solid or crystals or Powder)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
WinterGreen carbamoyl imidazole photocage is a green-light absorbing photocage with carbamoyl imidazole handle for easy attachment of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informacje prawne
US Patent Application #16/140,218
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pratik P Goswami et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3783-3786 (2015-03-10)
Photoremovable protecting groups derived from meso-substituted BODIPY dyes release acetic acid with green wavelengths >500 nm. Photorelease is demonstrated in cultured S2 cells. The photocaging structures were identified by our previously proposed strategy of computationally searching for carbocations with low-energy