Merck
908584
Sigma-Aldrich
WinterRed photocage
≥95%
Synonim(y):
(3,7-Bis(4-(dimethylamino)styryl)-1,5,5,9-tetramethyl-dipyrrolo[1,3,2]diazaborinin-10-yl)methanol, 3,5-Bis(4-dimethylamino)styryl-1,7-dimethyl-8-hydroxymethyl pyrromethene dimethylborate, BODIPY Photocage
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H41BN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.53
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
WinterRed Photocage is a red/near-IR light absorbing photocage and is easily functionalized to an ester with DCC/EDC couplings for photorelease of carboxylic acids.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informacje prawne
US Patent Application #16/140,218
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)