233900
Coelenterazine
≥90% (TLC), solid, chemiluminescence probe of the superoxide anion, Calbiochem®
Synonim(y):
2-( p-hydroksybenzylo)-6-( p-hydroksyfenylo)-8-benzyloimidazo[1,2-a]pirazyno-3-(7H)-on
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Coelenterazine, A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
brown
rozpuszczalność
methanol: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]21c(nc([c]2=O)Cc5ccc(cc5)O)c([nH]c(c1)c4ccc(cc4)O)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
Klucz InChI
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to determine superoxide production
- to determine free radical production
- in cell suspension buffer for in vivo reconstitution of aequorin
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3