Kluczowe dokumenty
149063
1,3-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2,4-dihydroxycyclobutenediylium dihydroxide, bis(inner salt)
Dye content 90 %
Synonim(y):
Squarylium dye III
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
skład
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
625 nm
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C2=C([O-])C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)\C2=O
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-21(2)15-9-5-13(6-10-15)17-19(23)18(20(17)24)14-7-11-16(12-8-14)22(3)4/h5-12H,1-4H3
Klucz InChI
HERJDZWHZQOZLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2