Merck
757233
Sigma-Aldrich
2,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)-2,6-dihydroxyphenyl]squaraine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder
mp
328-333 °C
λmaks.
720 nm
Energia orbitalna
HOMO 5.3 eV 
LUMO 3.8 eV 
Wydajność urządzenia OPV
ITO/MoO3/DP-SQ/C60/PTCBI/Ag
  • Short-circuit current density (Jsc): 7.2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.91 V
  • Fill Factor (FF): 0.7
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.8 %
ciąg SMILES
Oc1cc(cc(O)c1[C]2[C+]([O-])[C]([C+]2[O-])c3c(O)cc(cc3O)N(c4ccccc4)c5ccccc5)N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H28N2O6/c43-31-21-29(41(25-13-5-1-6-14-25)26-15-7-2-8-16-26)22-32(44)35(31)37-39(47)38(40(37)48)36-33(45)23-30(24-34(36)46)42(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24,43-46H
Klucz InChI
FXAALAVLRJSKEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)-2,6-dihydroxyphenyl]squaraine (DPSQ) is a symmetric squaraine that can be used as a green light absorbing donor. The characteristic absorption peak is at 720 nm. It can be used for a variety of electrochemical applications.
Zastosowanie
DPSQ based dyes can be used for potential application in polymeric solar cells (PSCs), and organic photovoltaic cells (OPVs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quaternary organic solar cells enhanced by cocrystalline squaraines with power conversion efficiencies> 10%
Goh T, et al.
Advanced Energy Materials, 6(21), 1600660-1600660 (2016)
Independent control of bulk and interfacial morphologies of small molecular weight organic heterojunction solar cells
Zimmerman JD, et al.
Nano Letters, 12(8), 4366-4371 (2012)
Structure and disorder in squaraine-C60 organic solar cells: a theoretical description of molecular packing and electronic coupling at the donor-acceptor interface
Fu Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(24), 3790-3798 (2014)
Functionalized squaraine donors for nanocrystalline organic photovoltaics
Wei G, et al.
ACS Nano, 6(1), 972-978 (2011)
Control of interface order by inverse quasi-epitaxial growth of squaraine/fullerene thin film photovoltaics
Zimmerman JD, et al.
ACS Nano, 7(10), 9268-9275 (2013)
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.