Key Documents
410497
4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Dye content 98 %
Synonim(y):
DCM
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, 98%
mp
215-220 °C (lit.)
λmaks.
468 nm
Wydajność urządzenia OLED
ITO/Alq3:DCM/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Alq3:DCM (10%)/Alq3/Mg:Ag
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C2=CC(\C=C(C)O2)=C(\C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C19H17N3O/c1-14-10-16(17(12-20)13-21)11-19(23-14)9-6-15-4-7-18(8-5-15)22(2)3/h4-11H,1-3H3/b9-6+
Klucz InChI
YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.