gęstość pary
7.4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 91.6 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
6.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 8.5-10 °C
gęstość
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Roasted pork of Mini-pig using gas chromatography and mass spectrometry (GC–MS).
- Yerba mate using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and gas chromatography–olfactometry (GC–O).
- Milano salami using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS), flame ionization detection (GC-FID) and olfactometry analysis (GC-O).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?