Merck
34004
Supelco
Ipronidazole-OH
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole, IPZOH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
Klucz InChI
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ipronidazol-OH jest metabolitem antybiotyków nitroimidazolowych, stosowanym w medycynie weterynaryjnej do zwalczania beztlenowych infekcji bakteryjnych i pasożytniczych.
Zastosowanie
Ipronidazol-OH może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • Kosmetykach przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z jonizacją elektrorozpryskową-tandemową spektrometrią mas (HPLC-ESI-MS/MS).
  • Tkankach akwakultury przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
Ipronidazol-OH może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu leku nitroimidazolowego i odpowiadających mu metabolitów hydroksylowych w tkankach akwakultury za pomocą ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of nitroimidazole residues in aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Gadaj A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960(6), 105-115 (2014)
Simultaneous determination of 15 nitroimidazoles in cosmetics by HPLC coupled with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Meng S-X, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 97(6), 1538-1545 (2014)
Kamila Mitrowska et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 573-581 (2016-11-15)
Nitroimidazoles are not authorised for the treatment of honey bees in the European Union. However, they can be found in honey largely because they are illegally used in apiculture for the treatment of Nosema. The aim of the study was
Simone Moretti et al.
Analytica chimica acta, 1032, 56-67 (2018-08-26)
A multiclass screening method to detect fifty-three forbidden substances by liquid-chromatography coupled to hybrid high-resolution mass spectrometry (LC-Q-Orbitrap) was developed and validated in bovine bile and urine. Eight classes of compounds were included in the method's scope (β-agonists, corticosteroids, nitroimidazoles
Anton Kaufmann et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2705-2715 (2017-09-14)
Targeted residue screening requires the use of reference substances in order to identify potential residues. This becomes a difficult issue when using multi-residue methods capable of analyzing several hundreds of analytes. Therefore, the capability of in silico fragmentation based on