Kluczowe dokumenty
219215
Leucocrystal Violet
Synonim(y):
4,4′,4′′-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), Leuco Crystal Violet
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
metody
microbe id | staining: suitable
mp
175-177 °C (lit.)
λmaks.
260 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥700 at 257-263 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3
Klucz InChI
OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
219215-25G | 4061838775863 |
219215-500G | |
219215-5G | 4061838775870 |