Key Documents
38800
Malachite Green chloride
analytical standard
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium chloride, Basic Green 4, Malachite Green
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)