38978
Malachite Green solution
for microscopy
Synonim(y):
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbe id | staining: suitable
przydatność
bacteria
ciąg SMILES
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)
zastąpiony przez
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?