Merck
32553
Supelco
Tinidazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.27
Beilstein:
618182
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tinidazol należy do rodziny związków nitroimidazolowych.
Zastosowanie
Tinidazol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • preparatach tabletek i próbkach surowicy ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą (RP-HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Etoricoxib VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32097
Etoricoxib
Multi-residue method for the detection of veterinary drugs in distillers grains by liquid chromatography-Orbitrap high resolution mass spectrometry.
Kaklamanos G, et al.
Journal of Chromatography A, 1322, 38-48 (2013)
Separation and assay o f antiprotozoal imidazole derivatives (metronidazole, tinidazole and secnidazole) by RP-HPLC.
Alhalabi Z, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 13(1), 13-18 (2012)
Simultaneous estimation of ciprofloxacin hydrochloride, ofloxacin, tinidazole and ornidazole by reverse phase-high performance liquid chromatography.
Singh R, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 4(2), 161-167 (2009)
Chien-Ching Hung et al.
The Lancet. Infectious diseases, 12(9), 729-736 (2012-08-25)
Entamoeba histolytica infection (amoebiasis) is the second leading cause of death from parasitic diseases. Epidemiological studies from developed countries have reported an increasing prevalence of amoebiasis and of invasive infections, such as amoebic colitis, among men who have sex with
Elizabeth A Bosserman et al.
Sexually transmitted diseases, 38(10), 983-987 (2011-09-22)
Antimicrobial resistance is one of the causes of treatment failure in women after standard nitroimidazole therapy for Trichomonas vaginalis infections. The Centers for Disease Control and Prevention provides drug susceptibility testing and guidance for treatment failures but the efficacy of