Kluczowe dokumenty
172456
Tetradecane
≥99%
Synonim(y):
n-Tetradekan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.83 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 76.4 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
455 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Klucz InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Tetradecane is also used as:
- A core material in the preparation of NEPCMs(nano-encapsulated phase change materials) along with sodium dodecyl sulfate as emulsifier, resorcin as system modifier, and urea–formaldehyde resin as the shell material.
- A selective solvent to study the phase behavior of block copolymer melts.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol