Merck
297879
Sigma-Aldrich
Dodecane
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
n-Dodecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.33
Beilstein:
1697175
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
5.96 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 47.8 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
401 °F
granice wybuchowości
8 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dodecane is a linear alkane mainly found in jet fuels.
Zastosowanie
Dodecane may be used as an inorganic diluent to form an organic phase along with decanol as an active diluent and tri-n-octylamine as an extractant. This system may be used for the extraction of lactic acid from aqueous solutions.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lactic acid extraction from aqueous solutions with tri-n-octylamine dissolved in decanol and dodecane
Yankov D, et al.
Biochemical Engineering Journal, 21(1), 63-71 (2004)
Thermal decomposition of n-dodecane: Experiments and kinetic modeling.
Herbinet O, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 78(2), 419-429 (2007)
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 8(1), 59-64 (2006-02-24)
The two-phase segmented flow approach to the processing and quantitative analysis of biological samples in microdevices offers significant advantages over the single-phase continuous flow methodology. Despite this, little is known about the compatibility of samples and reactants with segmenting fluids
Hydroisomerization and hydrocracking. 2. Product distributions from n-decane and n-dodecane.
Steijns M, et al.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 20(4), 654-660 (1981)
The novel extractants, diglycolamides, for the extraction of lanthanides and actinides in HNO3-n-dodecane system.
Sasaki Y, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 19(1), 91-103 (2001)