Merck
274801
Sigma-Aldrich
3′,4′-(Methylenedioxy)acetophenone
98%
Synonim(y):
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-(1,3-Dioxaindan-5-yl)ethan-1-one, 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-Acetyl-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)phenyl methyl ketone, 5-Acetyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
87-89 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3′,4′-(Methylenedioxy)acetophenone was used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Marson et al.
Journal of analytical toxicology, 24(1), 17-21 (2000-02-02)
The present paper describes investigations following the analysis of a urine specimen containing important amounts of an unknown substance detected by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. FPIA analysis was positive (cutoff 0.3 mg/L) and Triage 8 rapid test was negative