Merck
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
80-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3