Merck
117374
Sigma-Aldrich
4′-Methoxyacetophenone
99%
Synonim(y):
4-Acetylanisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
742313
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39023808
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4′-Methoxyacetophenone undergoes biocatalytic enantioselective reduction using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells to yield (S)-1-(4-methoxyphenyl) ethanol in a hydrophilic ionic liquid-containing co-solvent system.
Zastosowanie
4′-Methoxyacetophenone was used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4′-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers. It was used to determine the activity of various ketones approved as food additives against Clostridium Botulinum spores and cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruthenium catalyzed regioselective step-growth copolymerization of 4'-methoxyacetophenone, or 4'-phenoxyacetophenone and a, ?-dienes.
Guo H and Weber WP.
Polym. Bull., 35(3), 259-264 (1995)
Antibotulinal properties of selected aromatic and aliphatic ketones.
Bowles BL and Miller AJ.
Journal of Food Protection, 56(9), 795-800 (1993)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)
Sanja Ćavar et al.
Pharmaceutical biology, 48(2), 170-176 (2010-07-22)
Stachys menthifolia Vis. (Lamiaceae) is an endemic species from the Balkan Peninsula spread throughout Albania, Greece, Montenegro, and Croatia. This article presents the first investigation of the essential oil composition of this species from Croatia. Aerial parts of the plant