Merck
C23403
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Beilstein:
507098
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Klucz InChI
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chlorobenzaldehyde is commonly used as a key building block in the synthesis of Schiff base ligands.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yoon S Song et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 38(3), 513-531 (2021-02-05)
The migration of small molecular mass organic compounds from polypropylene (PP) copolymer films into food simulants during and after high pressure processing (HPP) was studied. An overlapping temperature profile was developed to isolate the pressure effect of HPP (700 MPa, 71°C
Adnan Ashraf et al.
European journal of medicinal chemistry, 159, 282-291 (2018-10-09)
Chalcones and 1,2-benzothiazines are two important classes of bioactive compounds, each scaffold endowed with diverse pharmacological activities. Combining both of these pharmacophores in a single molecule was aimed to yield multi-modal agents. Herein, we report a series of hybrid compounds
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C23403-100G4061833475683
C23403-500G4061837380259
C23403-25G4061833475690
C23403-5KG