Merck
M9203
Sigma-Aldrich
2′-Methoxyacetophenone
99%
Synonim(y):
2-Acetylanisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
1100602
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5393 (lit.)
tw
131 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)