Merck
H6703
Sigma-Aldrich
Hexadecane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
Beilstein:
1736592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
99%
bp:
287 °C (lit.)
ciśnienie pary:
1 mmHg ( 105.3 °C)
gęstość pary
7.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 105.3 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
395 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 17.5-18.5 °C
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexadecane (n-Hexadecane) is an aliphatic long-chain hydrocarbon. It is a reference fuel with the cetane number 100 and is employed in determining the cetane number of diesel fuels. The mechanism of the oxidation of hexadecane in the gas-phase has been described. The density, speed of sound, adiabatic compressibility and compressed liquid density of hexadecane have been determined. The performance of platinum/zeolite catalysts for the hydroisomerization of n-hexadecane has been assessed. The thermal degradation of n-hexadecane forms n-alkanes and 1-alkenes as key products.
Zastosowanie
Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
The gas-phase oxidation of n-hexadecane.
Fournet R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 33(10), 574-586 (2001)
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Protokoły
HDM-PAMPA with the MultiScreen Permeability Filter Plate