Merck
284777
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 6-methylnicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-metylopirydyno-3-karboksylan metylu może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)