Merck
540234
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 6-methoxycarbonyl nicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
213-217 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dikarboksylan 2,5-pirydyny dimetylu można otrzymać z kwasu 2,5-pirydynokarboksylowego.
Zastosowanie
Dikarboksylan dimetylo-2,5-pirydyniowy (Dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate) może być stosowany w syntezie:
  • Metosiarczan 2,5-dikarbometoksy-N-metylopirydyniowy
  • betaina 2,5-dikarboksy-N-metylopirydyniowa
  • N-tlenek 6-karbometoksy-2-karboksypirydyniowy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nitrogen-Substituted Derivatives of 2, 5-Pyridinedicarboxylic Acid.
Peterson ML.
The Journal of Organic Chemistry, 25(4), 565-569 (1960)
Marta Soler et al.
Inorganic chemistry, 54(22), 10542-10558 (2015-10-28)
The conjugation of redox-active complexes that can function as chemical nucleases to cationic tetrapeptides is pursued in this work in order to explore the expected synergistic effect between these two elements in DNA oxidative cleavage. Coordination complexes of biologically relevant