Key Documents
227781
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Benzyl N-succinimidyl carbonate, Z-OSu
About This Item
Polecane produkty
product name
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
mp
80-82 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
imide
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Klucz InChI
MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Enantiomers of cyclic methionine analogs viz, (R)-and (S)-3-aminotetrahydrothiophene- 3-carboxylic acid.
- 1′-H-Spiro-(indoline-3,4′-piperidine) and its derivatives.
- Total synthesis of (-)-diazonamide A. and (-)-sanglifehrin A.
Cbz-OSu is widely employed to protect amino acid residues in peptide synthesis. It can also be used in N-trans diprotection of cyclen regioselectively.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?