Merck
707457
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C713CH7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
103 °C/20 mmHg
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
Klucz InChI
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)