Merck
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
Beilstein:
147982
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
188 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)