Merck
120251
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
tw
208 °C/40 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate is formed during the oxidation of 4-substituted Hantsch dihydropyridines in presence of methanesulfonic acid, sodium nitrite and wet SiO2 as oxidizing agents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)