klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
Próba
≥97.0%
Formularz
powder or crystals
temp. samozapłonu
914 °F
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
mp
271 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
- The Sandmeyer reaction for converting amines into diazo derivatives, and nitration reaction.
- The oxidative C-C bond formation reaction in the presence of oxygen as the terminal oxidant.
- The oxidative carbonitration of alkenes in the presence of K2S2O8.
It can also be used as a nitrating agent in organic synthesis. For example, NaNO2 is used in direct C-H nitration, ipso-nitration, and nitration via transition metal-catalyzed cross-coupling reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?