Merck
T57401
Sigma-Aldrich
Tridecane
≥99%
Synonim(y):
Cactus Normal Paraffin N 13, Cetiol iSAN, Paraffin N 13, n-Tridecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.36
Beilstein:
1733089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 59.4 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
gęstość
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tridecane is generally used as an analytical standard in studying the composition of alkanes in food, biological and industrial samples.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemical composition and biological activities of essential oil from the leaves of Sesuvium portulacastrum
Magwa ML, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 103(1), 85-89 (2006)
Laurie J Little et al.
The Journal of chemical physics, 147(14), 144505-144505 (2017-10-17)
Most substances can crystallise into two or more different crystal lattices called polymorphs. Despite this, there are no systems in which we can quantitatively predict the probability of one competing polymorph forming instead of the other. We address this problem
An unexpected mixture of substances in the defensive secretions of the tubuliferan thrips, Callococcithrips fuscipennis (Moulton)
Tschuch G, et al.
Journal of Chemical Ecology, 34(6), 742-747 (2008)
Anil Kumar Mishra et al.
Journal of drug targeting, 12(9-10), 559-567 (2004-12-29)
The purpose of this study was to obtain the convenient, synthetically useful bifunctional chelating agent, 6-(4-isothiocyanatobenzyl)-5,7-dioxo-1,11-(carboxymethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotridecane, and to apply it to stable (99m)Tc-labelling of monoclonal antibodies (mAbs). The chelate was synthesised by reaction of nitrobenzyl malonate and triethylenetetramine followed by
Aurora J Cruz Cabeza et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 1600-1602 (2007-05-29)
We report on experimental and theoretical evidence for solvent inclusion in form II carbamazepine (R3) and discuss the implications for the formation and stability of this form.