Merck
N29406
Sigma-Aldrich
Nonane
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
n-Nonane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
Beilstein:
1696917
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
151 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
4.41 (vs air)
ciśnienie pary
0.18 psi ( 37.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
401 °F
granice wybuchowości
2.9 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
gęstość
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nonane is a linear alkane that is mainly obtained from petroleum distillate. It is used as a solvent in organic synthesis.
Zastosowanie
Nonane (n-Nonane) can be used as a solvent in:      
  • The Ullman reaction and the hydrogenation of CO2 to form CH3OH in the presence of a copper catalyst.      
  • The porosity characterization of different carbons by “nonane blocking of micropores”.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Characterization of single wall carbon nanotubes by nonane preadsorption.
Byl O, et al.
Carbon, 44(10), 2039-2044 (2006)
Measurement of triglycerides using nonane extraction and colorimetry.
A L Levy
Annals of clinical laboratory science, 2(6), 474-479 (1972-11-01)
Heat capacities and densities of liquid n-octane, n-nonane, n-decane, and n-hexadecane at temperatures from 318.15 K to 373.15 K and at pressures up to 10 MPa.
Banipal TS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 23(10), 923-931 (1991)
Oxidation kinetics of n-nonane: Measurements and modeling of ignition delay times and product concentrations.
Rotavera B, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 175-183 (2011)
Ad M J Ragas et al.
Environment international, 37(5), 872-881 (2011-04-01)
We performed a cumulative risk assessment for people living in a hypothetical urban environment, called Urbania. The main aims of the study were to demonstrate how a cumulative risk assessment for a middle-sized European city can be performed and to
Protokoły
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)