Kluczowe dokumenty
8.06838
Sigma-Aldrich
n-Nonane
for synthesis
Synonim(y):
n-Nonane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
203-913-4
NACRES:
NA.22
bp:
151 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
205 °C
granice wybuchowości
0.7-5.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Lepkość kinematyczna
<7 cSt(40 °C)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
temp. przejścia
flash point 31 °C
gęstość
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Sondowanie mechanizmu zarodkowania dla binarnej serii n-nonan/1-alkohol za pomocą symulacji atomistycznych...: Niniejsze badanie bada mechanizmy zarodkowania n-nonanu w połączeniu z 1-alkoholem poprzez szczegółowe symulacje atomistyczne. Zapewnia to wgląd w interakcje molekularne i zachowania fazowe, które mają kluczowe znaczenie dla zastosowań w syntezie chemicznej i materiałoznawstwie (Nellas et al., 2006).
  • Zwiększenie wchłaniania chlorowodorku propranololu i diazepamu przez skórę in vitro. II: Kinetyka penetracji leku, nośnika i wzmacniacza...: Badania te dotyczą zastosowania n-nonanu jako nośnika w zwiększaniu wchłaniania przez skórę związków farmaceutycznych. Zbadano kinetykę penetracji leku i skuteczność n-nonanu w ułatwianiu dostarczania leku przez skórę (Hori et al., 1992).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.717 - 0.719
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5